Methyl-5-hexynoate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-hexynoate
H53370.06 H53370.14
H53370.06EA 98.8 EUR
H53370.06 H53370.14
Methyl-5-hexynoate 97%
Methyl-5-hexynoate
Purity: 97% CAS No.: 77758-51-1 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Refractive Index: 1.434 Boiling Point: 60-62°/10mm MDL No.: MFCD00671366
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (10 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671366
CAS-Nummer: 77758-51-1