1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Methylsulphonyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
H53386.03 H53386.06 H53386.14
H53386.03EA 37.9 EUR
H53386.03 H53386.06 H53386.14
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole
Purity: 97% CAS No.: 37073-15-7 Molecular Formula: C7H7N3O2S Formula Weight: 197.21 Melting Point: 106-108° dec. MDL No.: MFCD00595638
Formel: C₇H₇N₃O₂S
Molecular Weight: 197,21 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00595638
CAS-Nummer: 37073-15-7