tert-Butyl pivalate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 33.1 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 0,813
Flammpunkt: >62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861974
CAS-Nummer: 16474-43-4