Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver < 200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
45909.14 45909.06
45909.14EA 1062 EUR
45909.14 45909.06
Cer ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver < 200 mesh
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3078 MDL No.: MFCD00010924
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 815 °C
Dichte: 6,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,02037