2-Pentynoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H53411.03
H53411.06
H53411.14
H53411.03EA
32.3
EUR
H53411.03
H53411.06
H53411.14
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5963-77-9
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-53°
MDL No.: MFCD00014370
Formel:
C₅H₆O₂ Schmelzpunkt: 47…53 °C Flammpunkt: 96 °C (205 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014370 CAS-Nummer: 5963-77-9 |