1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
H53416.03
H53416.06
H53416.14
H53416.03EA
28
EUR
H53416.03
H53416.06
H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 27975-78-6
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160,22 g/mol Dichte: 1,336 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041589 CAS-Nummer: 27975-78-6 |