5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
H53422.03 H53422.06 H53422.14
H53422.03EA 78.7 EUR
H53422.03 H53422.06 H53422.14
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Purity: 97% CAS No.: 699-95-6 Molecular Formula: C9H14O2 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.523 Boiling Point: 97°/20mm MDL No.: MFCD00799568
Formel: C₉H₁₄O₂
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.027
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799568
CAS-Nummer: 699-95-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable