1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
H53426.06
H53426.14
H53426.06EA
79.5
EUR
H53426.06
H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 89530-34-7
Molecular Formula: C12H16OSi
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5193
MDL No.: MFCD05864336
Formel:
C₁₂H₁₆OSi Molecular Weight: 204.35 g/mol Dichte: 0.961 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864336 CAS-Nummer: 89530-34-7 |