1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H53437.06
H53437.14
H53437.06EA
70.5
EUR
H53437.06
H53437.14
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1817-51-2
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.549
MDL No.: MFCD00046687
Formel:
C₁₂H₁₄O Dichte: 0,949 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046687 CAS-Nummer: 1817-51-2 |