Propargyl benzoate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
48.1
EUR
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Siedepunkt: 225…226 °C Dichte: 1.106 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00996341 CAS-Nummer: 6750-04-5 |