cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
H53446.06
H53446.14
H53446.06EA
180
EUR
H53446.06
H53446.14
cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 2746-19-2
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 140-145°
MDL No.: MFCD00630580
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol Schmelzpunkt: 140…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00630580 CAS-Nummer: 2746-19-2 EINECS: 220-384-5 |