1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H53448.06
H53448.14
H53448.06EA
66.4
EUR
H53448.06
H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95%
CAS No.: 2978-58-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4237
Boiling Point: 79-80°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008052
Formel:
C₅H₉N Siedepunkt: 79…80 °C Dichte: 0,79 Flammpunkt: 2 °C (36 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008052 CAS-Nummer: 2978-58-7 EINECS: 221-029-7 ADR: 3,II |