4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53455.03
H53455.06
H53455.03EA
129
EUR
H53455.03
H53455.06
4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 352530-29-1
Molecular Formula: C7H5N.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD03093912
Formel:
C₇H₆ClN Molecular Weight: 139,58 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 150 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093912 CAS-Nummer: 352530-29-1 |