Propargyl ether 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dipropargylether
H53473.06 H53473.14
H53473.06EA 109 EUR
H53473.06 H53473.14
Propargyl ether 98%
Propargyl ether
Purity: 98% CAS No.: 6921-27-3 Molecular Formula: C6H6O Formula Weight: 94.11 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 55-57°/65mm UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048108
Formel: C₆H₆O
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 55…57 °C (65 mmHg)
Dichte: 0,914
Flammpunkt: 24 °C (75 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048108
CAS-Nummer: 6921-27-3
ADR: 3,III