3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tetrazin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
H53484.03 H53484.06 H53484.14
H53484.03EA 52.2 EUR
H53484.03 H53484.06 H53484.14
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tetrazin 96%
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tetrazin
Purity: 96% CAS No.: 1671-87-0 Molecular Formula: C12H8N6 Formula Weight: 236.24 Melting Point: 225° dec. MDL No.: MFCD00121717
Formel: C₁₂H₈N₆
Molecular Weight: 236.24 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00121717
CAS-Nummer: 1671-87-0