4-(Diethylamino)-2-butin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53501.06 H53501.14
H53501.06EA 52.6 EUR
H53501.06 H53501.14
4-(Diethylamino)-2-butin-1-ol 98%
4-(Diethylamino)-2-butin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10575-25-4 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.21 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 231-232° MDL No.: MFCD00671356
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,21 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Dichte: 0,952
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671356
CAS-Nummer: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6