1-Ethynylcyclohexylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53514.06 H53514.14
H53514.06EA 118 EUR
H53514.06 H53514.14
1-Ethynylcyclohexylamine 98%
1-Ethynylcyclohexylamine
Purity: 98% CAS No.: 30389-18-5 Molecular Formula: C8H13N Formula Weight: 123.20 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 65-66°/20mm UN No.: UN2734 MDL No.: MFCD00001489
Formel: C₈H₁₃N
Siedepunkt: 65…66 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,913
Flammpunkt: 42 °C (108 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001489
CAS-Nummer: 30389-18-5
EINECS: 250-172-8
ADR: 8,II