6-Brom-1-indanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H54003.03
H54003.06
H54003.03EA
63.4
EUR
H54003.03
H54003.06
6-Brom-1-indanon 97%
6-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 14548-39-1
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD02179286
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,06 g/mol Schmelzpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179286 CAS-Nummer: 14548-39-1 |