5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H54007.03EA 108 EUR
H54007.03 H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Formel: C₉H₆Cl₂O
Molecular Weight: 201,05 g/mol
Schmelzpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09908160
CAS-Nummer: 448193-94-0