2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H54100.03
H54100.06
H54100.03EA
144
EUR
H54100.03
H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 114772-40-6
Molecular Formula: C18H19BrO2
Formula Weight: 347.24
MDL No.: MFCD06657561
Formel:
C₁₈H₁₉BrO₂ Molecular Weight: 347.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657561 CAS-Nummer: 114772-40-6 EINECS: 442-850-9 |