N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
H54394.06 H54394.14
H54394.06EA 73.3 EUR
H54394.06 H54394.14
N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin ≥98%
N-(Tert-Butoxycarbonyl)-1 H-Pyrazol-1-Carboxamidin
Purity: 98+% CAS No.: 152120-61-1 Molecular Formula: C9H14N4O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 6141956 MDL No.: MFCD00216663
Formel: C₉H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 210.24 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216663
CAS-Nummer: 152120-61-1