8-Methoxyquinoline 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H54430.MD
H54430.03
H54430.06
H54430.MDEA
42.9
EUR
H54430.MD
H54430.03
H54430.06
8-Methoxyquinoline 96%
8-Methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 938-33-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD00957068
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol Schmelzpunkt: 38…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00957068 CAS-Nummer: 938-33-0 EINECS: 213-341-7 |