Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Pyrimidinecarboxaldehyde
H54448.03
H54448.06
H54448.14
H54448.03EA
94.9
EUR
H54448.03
H54448.06
H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10070-92-5
Molecular Formula: C5H4N2O
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 80-82°/4mm
MDL No.: MFCD03426065
Formel:
C₅H₄N₂O Molecular Weight: 108,1 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 39…43 °C Dichte: 1,23 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03426065 CAS-Nummer: 10070-92-5 |