4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
H54487.03
H54487.06
H54487.03EA
54.1
EUR
H54487.03
H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33763-20-1
Molecular Formula: C11H9NO2S
Formula Weight: 219.26
Melting Point: 202-206°
MDL No.: MFCD00141955
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Molecular Weight: 219.26 g/mol Schmelzpunkt: 202…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141955 CAS-Nummer: 33763-20-1 |