4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H54552.03 H54552.06
H54552.03EA 123 EUR
H54552.03 H54552.06
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 14394-61-7 Molecular Formula: C6H8ClN3 Formula Weight: 157.60 MDL No.: MFCD00462111
Formel: C₆H₈ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462111
CAS-Nummer: 14394-61-7