Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis-Boc-pyrazolocarboxamidine, 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]-1H-pyrazole, N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis-BOC protected, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
H54565.03
H54565.06
H54565.14
H54565.03EA
49
EUR
H54565.03
H54565.06
H54565.14
Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat ≥98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-54-2
Molecular Formula: C14H22N4O4
Formula Weight: 310.35
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD01075122
Formel:
C₁₄H₂₂N₄O₄ Molecular Weight: 310,354 g/mol Schmelzpunkt: 86…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075122 CAS-Nummer: 152120-54-2 |