2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD
H54614.03
H54614.MDEA
88
EUR
H54614.MD
H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-27-2
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
MDL No.: MFCD08458484
Formel:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458484 CAS-Nummer: 1006876-27-2 |