Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54783.03 H54783.06
H54783.03EA 76.7 EUR
H54783.03 H54783.06
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Pyrimidine-2-carbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 4537-73-9 Molecular Formula: C5H5N3S Formula Weight: 139.17 Beilstein Reference: 508162 MDL No.: MFCD12093703
Formel: C₅H₅N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12093703
CAS-Nummer: 4537-73-9