1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
H54792.03 H54792.06
H54792.03EA 101 EUR
H54792.03 H54792.06
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Purity: 99+% CAS No.: 74257-00-4 Molecular Formula: C11H12N4O4S Formula Weight: 296.30 Melting Point: 134-139° Beilstein Reference: 4328921 MDL No.: MFCD00009754
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₄S
Molecular Weight: 296.301 g/mol
Schmelzpunkt: 134…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009754
CAS-Nummer: 74257-00-4