3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03
H55012.06
H55012.03EA
55.3
EUR
H55012.03
H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 190771-22-3
Molecular Formula: C12H13NSi
Formula Weight: 199.33
Melting Point: 42-47°
MDL No.: MFCD09260494
Formel:
C₁₂H₁₃NSi Schmelzpunkt: 42…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260494 CAS-Nummer: 190771-22-3 |