S-Phenyl-L-cysteine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-3-(phenylthio)propanoic acid, H-Cys(phenyl)-OH
H55031.03 H55031.06 H55031.14
H55031.03EA 33.1 EUR
H55031.03 H55031.06 H55031.14
S-Phenyl-L-cysteine 97%
S-Phenyl-L-cysteine
Purity: 97% CAS No.: 34317-61-8 Molecular Formula: C9H11NO2S Formula Weight: 197.25 Melting Point: 200° dec. Beilstein Reference: 2268203 Optical Rotation: +10° (c=1.5 in 1M NaOH) MDL No.: MFCD01318758
Formel: C₉H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 197,252 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318758
CAS-Nummer: 34317-61-8