tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55059.14 H55059.06
H55059.14EA 236 EUR
H55059.14 H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 19962-06-2 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD06798070
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798070
CAS-Nummer: 19962-06-2