1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanol
H55063.06 H55063.14
H55063.06EA 40.8 EUR
H55063.06 H55063.14
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 122-96-3 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Melting Point: 133-136° Boiling Point: 215-220°/50mm MDL No.: MFCD00006157
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Siedepunkt: 215…220 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006157
CAS-Nummer: 122-96-3
EINECS: 204-586-0