3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
H55065.03
H55065.06
H55065.03EA
43.4
EUR
H55065.03
H55065.06
3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on 98%
3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on
Purity: 98%
CAS No.: 766-36-9
Molecular Formula: C7H11NO
Formula Weight: 125.17
Melting Point: 100-104°
MDL No.: MFCD00173861
Formel:
C₇H₁₁NO Molecular Weight: 125.17 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173861 CAS-Nummer: 766-36-9 |