(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55183.03 H55183.06
H55183.03EA 119 EUR
H55183.03 H55183.06
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 63799-11-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 MDL No.: MFCD00192280
Formel: C₁₈H₁₉N
Molecular Weight: 249.36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192280
CAS-Nummer: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8