4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-1-butanol, 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)butan-1-ol
H55285.06 H55285.14
H55285.06EA 48 EUR
H55285.06 H55285.14
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 87184-99-4 Molecular Formula: C10H24O2Si Formula Weight: 204.38 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 63-66°/0.3mm MDL No.: MFCD04974070
Formel: C₁₀H₂₄O₂Si
Molecular Weight: 204.38 g/mol
Siedepunkt: 63…66 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 0.888
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974070
CAS-Nummer: 87184-99-4