4'-(Brommethyl)-2-biphenylcarbonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
H55394.06
H55394.14
H55394.06EA
63.8
EUR
H55394.06
H55394.14
4'-(Brommethyl)-2-biphenylcarbonitril 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 114772-54-2
Molecular Formula: C14H10BrN
Formula Weight: 272.14
Melting Point: 125-128°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00671503
Formel:
C₁₄H₁₀BrN Molecular Weight: 272,14 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671503 CAS-Nummer: 114772-54-2 EINECS: 425-280-5 ADR: 6.1,III |