7-Chlorisatin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
7-Chlorindolin-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-dioxoindolin, 7-Chlor-1H-indol-2,3-dion, 7-Chlor-2,3-indolindion
H55594.03
H55594.06
H55594.03EA
36
EUR
H55594.03
H55594.06
7-Chlorisatin 97%
7-Chlorisatin
Purity: 97%
CAS No.: 7477-63-6
Molecular Formula: C8H4ClNO2
Formula Weight: 181.58
Physical Form: Solid
Appearance: Orange
Melting Point: 187-191°
MDL No.: MFCD00022796
Formel:
C₈H₄ClNO₂ Schmelzpunkt: 187…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022796 CAS-Nummer: 7477-63-6 |