4-(Chlormethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-on 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H55735.MD
H55735.03
H55735.06
H55735.MDEA
23.9
EUR
H55735.MD
H55735.03
H55735.06
4-(Chlormethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-on 97%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 80841-78-7
Molecular Formula: C5H5ClO3
Formula Weight: 148.55
Flash Point: 129°(264°F)
Boiling Point:
Formel:
C₅H₅ClO₃ Molecular Weight: 148,55 g/mol Siedepunkt: >90 °C (2 mmHg) Flammpunkt: 129 °C (264 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787494 CAS-Nummer: 80841-78-7 |