1-(Adamantan-1-yl)ethanon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
H55889.03
H55889.06
H55889.03EA
38.4
EUR
H55889.03
H55889.06
1-(Adamantan-1-yl)ethanon 99%
1-Acetyladamantane
Purity: 99%
CAS No.: 1660-04-4
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.27
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00074739
Formel:
C₁₂H₁₈O Molecular Weight: 178,28 g/mol Schmelzpunkt: 53…55 °C Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074739 CAS-Nummer: 1660-04-4 EINECS: 216-761-9 |