3-Amino-1-propansulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tramiprosate, Homotaurine, 3-Aminopropane-1-sulphonic acid, 3APS
H55918.03
H55918.06
H55918.14
H55918.03EA
41.7
EUR
H55918.03
H55918.06
H55918.14
3-Amino-1-propansulfonsäure 97%
3-Amino-1-propansulfonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 3687-18-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 293° dec
MDL No.: MFCD00008225
Formel:
C₃H₉NO₃S Molecular Weight: 139,17 g/mol Schmelzpunkt: 293 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008225 CAS-Nummer: 3687-18-1 EINECS: 222-977-4 Merck Index: 14,10218 |