Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
H55932.03
H55932.06
H55932.03EA
109
EUR
H55932.03
H55932.06
Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 17325-26-7
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00216584
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,11 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216584 CAS-Nummer: 17325-26-7 |