Diphenyl-2-pyridylphosphin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Diphenylphosphino)pyridine
H56029.06
H56029.14
H56029.06EA
103
EUR
H56029.06
H56029.14
Diphenyl-2-pyridylphosphin 98%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Purity: 98%
CAS No.: 37943-90-1
Molecular Formula: C17H14NP
Formula Weight: 263.27
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00192108
Formel:
C₁₇H₁₄NP Molecular Weight: 263,28 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192108 CAS-Nummer: 37943-90-1 |