3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
H56124.03
H56124.06
H56124.03EA
38.5
EUR
H56124.03
H56124.06
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol 96%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
Purity: 96%
CAS No.: 3749-36-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 92-93°/25mm
MDL No.: MFCD00051507
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol Siedepunkt: 92…93 °C (25 mmHg) Dichte: 1.101 Flammpunkt: 89 °C (192 °F) |
MDL:
MFCD00051507 CAS-Nummer: 3749-36-8 EINECS: 223-150-0 |