9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H-fluorene
H56320.14 H56320.22
H56320.14EA 157 EUR
H56320.14 H56320.22
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene 98%
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Purity: 98% CAS No.: 286438-45-7 Molecular Formula: C37H56Br2 Formula Weight: 660.65 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-55° Boiling Point: 180°/0.15mm MDL No.: MFCD03427215
Formel: C₃₇H₅₆Br₂
Molecular Weight: 660,65 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (0,15 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427215
CAS-Nummer: 286438-45-7