4-Brom-1-indanon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H56937.06
H56937.09
H56937.06EA
160
EUR
H56937.06
H56937.09
4-Brom-1-indanon 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 15115-60-3
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 95-99°
MDL No.: MFCD01719772
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,06 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719772 CAS-Nummer: 15115-60-3 |