2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
H56952.14
H56952.22
H56952.14EA
239
EUR
H56952.14
H56952.22
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 189367-54-2
Molecular Formula: C25H32Br2
Formula Weight: 492.33
Melting Point: 67-71°
MDL No.: MFCD03427215
Formel:
C₂₅H₃₂Br₂ Molecular Weight: 492,34 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427215 CAS-Nummer: 189367-54-2 |