(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H57199.MD H57199.03
H57199.MDEA 98.8 EUR
H57199.MD H57199.03
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol 95%
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Purity: 95% CAS No.: 110013-19-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD09260722
Formel: C₅H₁₁NO
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Dichte: 0,979
MDL: MFCD09260722
CAS-Nummer: 110013-19-9