Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H57239.03
H57239.06
H57239.03EA
55.8
EUR
H57239.03
H57239.06
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 65550-32-5
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: 145-151°
MDL No.: MFCD09991690
Formel:
C₉H₁₁NO₂·HCl Molecular Weight: 201,65 g/mol Schmelzpunkt: 145…151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991690 CAS-Nummer: 65550-32-5 |