Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H57365.MD H57365.03
H57365.MDEA 27.1 EUR
H57365.MD H57365.03
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride 95%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 953079-94-2 Molecular Formula: C5H9NO2.HCl Formula Weight: 151.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-38° MDL No.: MFCD06801272
Formel: C₅H₁₀ClNO₂
Schmelzpunkt: 30…38 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD06801272
CAS-Nummer: 953079-94-2